Avantor® ACE® HILIC-B, HPLC Kolommen, 5 µm
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
HILB-5-3030EA 0 EUR
HILB-5-3030 HILB-5-3020 HILB-5-2530 HILB-5-7530 HILB-5-7520 HILB-5-1530 HILB-5-1520 HILB-5-1510 HILB-5-1220 HILB-5-1030 HILB-5-1020 HILB-5-1010 HILB-5-0530 HILB-5-0520 HILB-5-0510 HILB-5-2520
Avantor® ACE® HILIC-B, HPLC Kolommen, 5 µm
Kolommen voor chromatografie
Avantor® ACE® HILIC-B-kolommen zijn speciaal ontworpen voor HILIC-toepassingen en zijn vooral nuttig voor de scheiding van polaire analyten. Deze kolommen maken deel uit van een reeks van drie gepatenteerde HILIC-kolommen (HILIC-A, HILIC-B en HILIC-N), ontwikkeld om chromatografen in staat te stellen reproduceerbare en succesvolle HILIC-scheidingen te realiseren met behulp van een systematische benadering van methodeontwikkeling.
  • Eigen aminopropyl-basiskarakter HILIC-fase
  • Compatibel met de HPLC/UHPLC-systemen van alle fabrikanten
  • Uitstekende kolomprestaties, inertie en robuustheid
  • Vereenvoudigde en gestructureerde aanpak voor succesvolle HILIC-scheidingen
  • Verkrijgbaar in een reeks deeltjesgroottes en kolomafmetingen, inclusief UHPLC/HPLC-geclassificeerde hardwareformaten