VWR®, Staande monsterzakjes met sluiting
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
129-1473EA 292 EUR
129-1473 129-1472
VWR®, Staande monsterzakjes met sluiting
Zakken Monsterzakken
Deze stazakken zijn bedoeld voor klussen waarbij twee handen nodig zijn.
  • Gamma-gesteriliseerd
  • Maximale opening van de zakmond om het inbrengen van het monster te vergemakkelijken
  • Afscheurbare bovenkant die interne steriliteit garandeert, waardoor het risico op interne besmetting wordt geëlimineerd
De zakken met inzetstukken kunnen zelfstandig rechtop staan zonder dat er een rek of standaard nodig is. De combinatie van de vlakke bodem en de draadsluiting zorgt voor een zak die op zichzelf staat en open blijft totdat het monster erin is gegoten.
Leveringsinformatie: Documentatie ter bevestiging van de steriliteit beschikbaar in elke doos.