VWR®, Standaard, rechthoekige basis, gietijzer
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
444-0918EA 176 EUR
444-0918
VWR®, Standaard, rechthoekige basis, gietijzer
Staafstatieven
De gietijzeren voetsteunen zijn vervaardigd met een zwarte geëmailleerde afwerking voor chemische bestendigheid en duurzaamheid.
Het beschikt over een ingebouwde steunstanghouder met vergrendelknop die een steunstang met een diameter van 13 mm accepteert.
Bestelinformatie: Steunstangen zijn niet inbegrepen.