VWR® IsoFreeze®-, PCR- en qPCR-rekken, kleurverandering
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
732-3498EA 171 EUR
732-3498
VWR® IsoFreeze®-, PCR- en qPCR-rekken, kleurverandering
Rekken Tube Racks
Iso-freeze PCR-rekken zijn speciaal ontworpen voor Qiagen®- en Corbett Rotor-Gene®-buizen.
  • Handhaaf een monstertemperatuur van minder dan 4 °C gedurende bijna 4 uur (met deksel op rek) bij gebruik bij kamertemperatuur
  • Geleidelijke vervaging van kleurveranderingen duidt op langzaam stijgende monstertemperaturen
  • Het ondergaat een dramatische verandering naar een contrasterende kleur bij 7 ° C
  • De blauwe rekkleur geeft een veilige monstertemperatuur aan
Buis- en plaatcapaciteit:
PCR: 96x0,1 en 0,2 ml buisjes en stripbuisjes, platen tot 96 putjes.
qPCR: 64x0,1 ml Corbett rotor-gene-buisjes, 16x0,2 ml buisjes of strips, en 4x0,5 ml buisjes.
Afmetingen: 141×99×44 mm