VWR® PharMed® BPT, pompslang, opgerold
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
181-0557EA 0 EUR
181-0557
VWR® PharMed® BPT, pompslang, opgerold
Slangen Transfer Tubing
Katalysatorpomp-pompen met opgerolde slangen.
  • Er zijn vier formuleringen beschikbaar voor de meeste chemisch compatibele toepassingen
  • Verkrijgbaar in zowel dunne als dikke wandconfiguraties
Om de keuze te vereenvoudigen, worden platina-uitgeharde siliconen, twee TPE's en PVC-slangmateriaal met lange levensduur aangeboden.