Aangedreven luchtzuiverend ademhalingssysteem (PAPR), Versaflo™ TR-800
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Versaflo™
111-2531EA 3950 EUR
111-2532 111-2531
Aangedreven luchtzuiverend ademhalingssysteem (PAPR), Versaflo™ TR-800
Ademhalingsmaskers Ademhalingssystemen
De TR-819E-starterkit voor het intrinsiek veilige (IS) aangedreven luchtzuiverende ademhalingstoestel is klaar voor gebruik en bevat alles wat nodig is voor onmiddellijk gebruik.
  • Hoog niveau van ademhalingsbescherming
  • Compatibel met filters voor TR-600
  • Bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij met standaardcapaciteit
  • Drie selecteerbare luchtstroomsnelheden voor hoog comfort
  • Bladblazer met intuïtieve, felgele aanraakpunten
  • Akoestische, visuele en trilalarmen voor lage luchtstroom en bijna lege batterij
  • Ergonomische gewichtsverdeling zorgt voor een hoog draagcomfort
Het ATEX TR 800-gecertificeerde aangedreven luchtzuiverende ademhalingstoestel uit de Versaflo™-productfamilie biedt langdurige bescherming tegen deeltjes, gassen en dampen bij het werken onder moeilijke omstandigheden en is tegelijkertijd comfortabel om te dragen in potentieel explosieve atmosferen.
Toepasbaar in gebieden als chemische industrie, voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische industrie, metaalverwerking, geneeskunde en gezondheidszorg, papierindustrie, cokesfabrieken en gieterijen, verfspuiten/coaten en bouwnijverheid/renovatie van gebouwen.
De kit is goedgekeurd voor zone nul-vereisten en kan daarom geschikt zijn in gebieden waar potentieel explosieve atmosferen worden verwacht en permanent zijn bij normaal gebruik.
Certificaten: ATEX-gecertificeerd. De TR-800 is een PAPR-blazer die UL-gecertificeerd is met een intrinsiek veilige (IS) classificatie van Divisie 1: IS-klasse I, II, III; Divisie 1 (inclusief Divisie 2) Groepen C, D, E, F, G; T4, volgens de meest actuele standaard (UL 60079, 6e editie, 2013).
Informatie over toebehoren: Filtervergrendeling TR-851 voor de intrinsiek veilige ventilatorunit TR 802E. De vervangende filtervergrendeling is eenvoudig te onderhouden, werkt met alle bestaande filters uit de 3M™ Versaflo™ TR-800-serie en ondersteunt het intrinsieke veiligheidssysteem.
Bestelinformatie: De set bevat geen hoofddeksel. Kies uit het brede assortiment goedgekeurde 3M™ Versaflo™ S-serie zachte kappen en M-serie helmen een hoofdkap die het beste past bij de specifieke toepassing.
Leveringsinformatie: De handige TR 819E gebruiksklare starterkit bevat een intrinsiek veilige TR 802E bladblazer, een intrinsiek veilige TR 830 accu, een TR 838 accubevestigingstool, een TR 971 luchtstroomindicator, een gemakkelijk schoon te maken TR 627 riem, een BT 30 lengteverstelling ademhalingsslang, een A2P TR 6310E-filter, een TR 6300FC-filterdeksel, een TR 6600-voorfilter en een TR 641E-acculader.