Methaansulfonzuur ≥99.5% (by titrimetric analysis), LiChropur™ for HPLC, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
59510-10X1ML 59510-1ML
59510-10X1MLEA 180 EUR
59510-10X1ML 59510-1ML
Methaansulfonzuur ≥99.5% (by titrimetric analysis), LiChropur™ for HPLC, Supelco®
Methaansulfonzuur
Formule: CH₃SO₃H
MDL Nummer: MFCD00007518
CAS nummer: 75-75-2
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73a1de9e324b6249302c1b76b4dc74f87062a0a8&vid=a756f8d69b364437d6a5c58bf88c5d8f482fe32c&prid=web&clid=SAPDAM