VWR® Giant-Digits™, digitale afteltimer
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
609-0231EA 29.8 EUR
609-0231
VWR® Giant-Digits™, digitale afteltimer
Timers Digitale timers
Bekijk gigantische cijfers op deze banktimer vanuit het hele laboratorium. Zichtbaar vanuit planken, in afzuigkappen of op instrumenten. Elimineert 'loensen' om de resterende alarmtijd te observeren.
  • Giant-Digits™ met een cijferhoogte van 33,8 mm; zichtbaar vanaf 50 voet
  • Aftellen en alarmen op één kanaal voor gebruiksgemak
  • Intuïtieve bediening met drie knoppen elimineert leesinstructies
  • Automatisch Bounceback™-geheugen voor herhaalde timing
  • Telt op tijdens alarmering en geeft de verstreken tijd sinds alarmering weer
  • Tijden tot 99 minuten en 59 seconden
  • Instelbaar op één seconde met een resolutie van één seconde
  • Nauwkeurigheid is 0,01%
  • Telt op in de stopwatchmodus
  • Schildersezelbankstandaard en magnetische achterkant
Uitgerust met functies voor aftellen/omhoog, geheugen en stopwatchmodus. De unieke geheugenfunctie zet het kanaal met één druk op de knop terug naar de eerder geprogrammeerde instelling.
Certificaten: Een individueel genummerd certificaat dat bij elke eenheid wordt geleverd, verzekert de nauwkeurigheid van een ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibratielaboratorium geaccrediteerd door A2LA. Het geeft de traceerbaarheid aan van metingen naar de SI-eenheden via NIST of andere erkende nationale meetinstituten (NMI) die de CIPM Mutual Recognition Agreement hebben ondertekend.
Bestelinformatie: Geleverd met certificaat, standaard, magnetische achterkant en batterij.