pH-indicatiestrips, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.09560.0003 1.09562.0003 1.09564.0003
1.09560.0003EA 50.1 EUR
1.09560.0003 1.09562.0003 1.09564.0003
pH-indicatiestrips, Supelco®
Testpapieren pH-indicatorstrips
Het traditionele reageerpapier voor de pH-indicator wordt geleverd op een rol van een lengte van 4,8 m. Deze bestaat uit hoogwaardig filterpapier dat geïmpregneerd is met indicator- en gemengde indicatoroplossingen. Daarna werd het gedroogd en volgens specificatie op maat gesneden.
  • Het rolformaat kan gemakkelijker worden gebruikt en opgeslagen dan kaarten van papierstroken
  • Kwaliteitscontrole - tests worden gecontroleerd en gekalibreerd aan de hand van gecertificeerde bufferoplossingen
  • Grote en kleine pH-bereiken beschikbaar