VWR® Traceable®, temperatuurdataloggers met TraceableGO™ draadloze mogelijkheden en kalibratie
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-2734EA 143 EUR
620-2734 620-2735 620-2736
VWR® Traceable®, temperatuurdataloggers met TraceableGO™ draadloze mogelijkheden en kalibratie
Dataloggers
Krijg eenvoudig toegang tot verzamelde gegevens tussen bestemmingen met Bluetooth®-dataloggers.
  • Maak verbinding met uw gegevens via een smartphone of tablet (elk Bluetooth-apparaat) met behulp van een downloadbare Bluetooth-app
  • Bekijk en download gegevens met de gratis TraceableGO-app
  • Dataloggers slaan maximaal 90 alarmgebeurtenissen op
  • Aflezingen en instelparameters zijn eenvoudig af te lezen op een groot LCD-scherm van 2 bij 1 inch
  • Verkrijg nauwkeurige, betrouwbare metingen met de meegeleverde NIST-traceerbare kalibratie
U heeft de mogelijkheid om u te abonneren op de cloudgebaseerde TraceableLIVE®-service om gegevens naar de cloud te uploaden, ideaal voor het volgen van gegevens van meerdere loggers of om te voldoen aan de vereisten van regelgevende instanties. Het voordelige TraceableLIVE-abonnement biedt onbeperkte reisgegevens die in de cloud kunnen worden opgeslagen en de mogelijkheid om een rapport naar een e-mail te sturen.
Traceable®-producten zijn gekalibreerd volgens NIST-traceerbare normen en klaar voor gebruik zodra u deze ontvangt. Elk product doorloopt een intensief controleproces voordat het de Traceable-naam mag dragen, en het bevat een NIST-traceerbare certificering. Dit betekent dat een 17025-geaccrediteerd kalibratietestlaboratorium heeft bevestigd dat het product aan alle vermelde specificaties voldoet of deze zelfs overtreft. Hierdoor bespaart u zowel tijd als geld omdat u niet afzonderlijk hoeft te kalibreren.
NIST-traceerbare kalibratie helpt u ook te voldoen aan kwaliteitsnormen en naleving van de regelgeving voor ISO-, FDA-, cGMP-, VFC-, CAP-, CLIA- en Joint Commission-vereisten.
Certificaten: CE-markering NIST-traceerbaar.
Bestelinformatie: 1 jaar garantie
Leveringsinformatie: Inclusief sonde, twee AAA-batterijen en een NIST-traceerbaar kalibratiecertificaat met gegevens.