VWR®, Flessen, PET, Vierkant, met schroefdop
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
391-0629EA 86.9 EUR
391-0629 391-0628 391-0627 391-0631 391-0626 391-0648
VWR®, Flessen, PET, Vierkant, met schroefdop
Flessen Kunststof flessen
Vierkante PET-mediaflessen die zijn ontworpen voor het verpakken, opslaan of transporteren van poeder- en vloeistofmonsters.
  • Het vierkante ontwerp maakt efficiënt gebruik van opslagruimte mogelijk
  • PET-hars is lichtgewicht, breukvast en transparant
  • De flessen zijn voorzien van ingegoten schaalverdeling
  • EB Sterilisatie Steriliteitsborgingsniveau (SAL) van 10⁻⁶ (ISO 11137)
  • Niet-pyrogeen
Vierkante PET-mediaflessen van VWR® worden vervaardigd in een cleanroomomgeving van klasse 100.000. Gefabriceerd volgens EN ISO 13485:2016.
Certificaten: FlessenMore Product Information