n-Decane ≥95%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
87028.320EA 159 EUR
87028.320 87028.290 87028.230
n-Decane ≥95%, GPR RECTAPUR®
n-Decane
Formule: H₃C(CH₂)₈CH₃
MW: 142.28 g/mol
Kookpunt: 174.1
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 0.73 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008954
CAS nummer: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=209e0ebbe6a38426575fcf5608cf6f2b586e6d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 95 %
Boiling point Min. 170 °C
Density (20/4) 0,729 --> 0,731
Aromatics Max. 100 ppm