Gekoelde broedmachines met Peltier-technologie kenmerken zich door een uitstekende temperatuurstabiliteit en uniformiteit. Ze zijn energiezuinig en milieuvriendelijk, hebben een laag geluidsniveau en werken vrijwel trillingsvrij omdat er geen compressor is geïnstalleerd. Geen ontvochtiging van monsters vanwege de gesloten kamer. Deze modellen, met geforceerde luchtconvectie, bieden een temperatuurbereik tussen 0 en +70 °C (max. 20 °C onder omgevingstemperatuur) en zijn voorzien van een roestvrijstalen (DIN 1.4301) binnenkamer en roestvrijstalen behuizing, massieve buitendeur en intern glas deur. De PREMIUM-modellen hebben een intuïtief menu en gebruiksvriendelijke software en een USB-poort met flashdrive voor het downloaden van gegevens naar een USB-stick en voor het uploaden van programma's. Ze kunnen worden aangesloten op een Ethernet- of Wi-Fi-netwerk voor bediening op afstand vanaf elke computer, en gebruikers kunnen via e-mail meldingen ontvangen over selecteerbare parameters.
- Multifunctionele microprocessorcontroller met 7" kleurenaanraakscherm, geeft tijdens het gebruik een overzicht van de ingestelde en huidige parameters
- Toegangscontrole via wachtwoordaanmelding en beheerdersfunctie voor het beheren van vijf gebruikersaccounts
- 40 gebruikersprogrammageheugen, snelle en eenvoudige wijziging van parameters tijdens een lopend programma
- Temperatuur-/tijdprofiel met meerdere segmenten (tot 100) met instelbare hellingen
- Timer van 1 minuut tot 366 dagen of continu gebruik
- Instelbare startvertraging en lusfunctie
- Instelbare veiligheidsthermostaat voor over- en ondertemperatuur Klasse 3.3 (DIN 12880) beschermt monsters en de incubator
Alle modellen hebben een massieve buitendeur en een glazen binnendeur. Ze zijn uitgerust met een toegangspoort van 30 mm, deurslot en intern LED-licht. INCU-Line IL 56PR en IL 112PR modellen zijn stapelbaar als 2× IL 56 PR of 2× IL 112PR zonder extra stapelkit, het is mogelijk om de IL 56PR bovenop de IL 112PR te plaatsen. IL 240PR-modellen zijn niet stapelbaar.
Tot de veiligheidsvoorzieningen behoren hoorbare en zichtbare temperatuuralarmen, een stroomuitvalcontrolesysteem, een opendeuralarm, een temperatuursensorstoringsalarm en een automatische diagnostische functie.
Eenheden zijn voorzien van Premium Control Software die GLP-naleving ondersteunt met instellingen voor wachtwoordbeveiliging, gebeurtenissenregistratie en een intern geheugen waarin tot 10.000 gegevensrecords voor elke gebruiker kunnen worden opgeslagen (maximaal 12 maanden bewaard). Gebruikers kunnen de waarden in tabelvorm of grafische vorm op het display of op een pc zien.
Informatie over toebehoren: Standaard reserveplanken hebben een maximale werklast van 25 kg per plank. Optionele versterkte roestvrijstalen planken voor IL 240PR-eenheden hebben een maximale werklast van 100 kg per plank. De maximale kamerbelasting wordt weergegeven in de specificatie.
Leveringsinformatie: Modellen worden geleverd met twee of drie (IL 240PR) roestvrijstalen draadplanken, sleutels voor het slot (2 stuks), testcertificaat van de fabrikant bij 37 °C, ethernetkabel, meertalige handleiding en Premium Control Software (kan worden gedownload vanuit het interne geheugen op een USB-stick).
Opgelet: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.