Pipetternauwkeurigheid is cruciaal voor succesvolle experimenten: Een kleine onnauwkeurigheid bij het pipetteren kan leiden tot belangrijke variaties in de resultaten. De pipetcontrolefunctie van deze touchscreenbalansen stelt de gebruiker in staat om te controleren of de pipet nog steeds nauwkeurig is, conform richtlijn ISO 8655 'Zuigerbediend volumetrisch apparaat - Gravimetrische methoden voor het bepalen van meetfouten' en aanpasbare methoden.
- Weegschalen kunnen worden gebruikt voor standaardweegbewerkingen en pipettecontrole
- Ingebouwde software begeleidt de gebruiker bij het selecteren van het te controleren volume en het aantal te wegen monsters
- De gebruiker wordt door de stappen geleid die nodig zijn om de test te voltooien in overeenstemming met de door hem geselecteerde methode
- Na voltooiing wordt een gedetailleerd rapport gemaakt met een algemeen prestatieresultaat van de pipettecontrole en een geslaagd/gefaald-bericht
Pipetten moeten regelmatig worden gecontroleerd (de frequentie wordt bepaald door het laboratorium op basis van het type uitgevoerde werkzaamheden en het acceptabele risiconiveau) en moeten periodiek worden gekalibreerd. Pipetten met een kleiner volume vereisen balansen met een hogere resolutie, zoals de semi-microbalans, pipetten met een groter volume kunnen worden gecontroleerd op balansen met een lagere resolutie.
Als de resultaten aantonen dat de geteste pipet niet voldoet aan ISO 8655, mag de pipet niet worden gebruikt en/of moet deze naar een kalibratielaboratorium worden gestuurd. De pipettecontrolefunctie kan, naast het controleren van pipetten die dagelijks worden gebruikt, ook worden gebruikt als preventief onderhoud om risico's te verminderen en kostbare en tijdrovende corrigerende maatregelen te vermijden.
De pipettevalkit minimaliseert het effect van vloeistofverdamping terwijl de nauwkeurigheid van de pipet wordt gecontroleerd. Ideaal voor gebruik met een semi-microbalans bij het meten van kleine hoeveelheden, bijvoorbeeld de vloeistof uit een micropipet. Dit kan eenvoudig worden verwijderd om de balans als een gewone balans te gebruiken.
Alle modellen hebben een 3-deurs schuifwindwering.
Certificaten:
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie:
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met pipettevalkit. Optionele sensoren voor luchttemperatuur, vochtigheid en druk zijn beschikbaar indien nodig.
Opgelet: