Titaantetrachloride ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Titanium tetrachloride
87053.180EA 47.7 EUR
87053.180 87053.290
Titaantetrachloride ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Titaantetrachloride
Formule: Cl₄Ti
MW: 189.69 g/mol
Kookpunt: 136
Smeltpunt: 136.2
Dichtheid: 1.72
MDL Nummer: MFCD00011267
CAS nummer: 7550-45-0
UN: 1838
ADR: 6.1 (8) I
Merck Index: 13,09555
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99,5 %