VWR® Mr. Lab 2.0, Laboratoriumstoelen
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
132-1410EA 445 EUR
132-1410 132-1411 132-1412
VWR® Mr. Lab 2.0, Laboratoriumstoelen
Stoelen
Mr. Lab 2.0 wordt gekenmerkt door een eigen laboratoriumergonomie. De hygiënische bekleding is gemaakt van kunstleer. Innovatieve luchtstroomtechniek zorgt voor een ideaal klimaatcomfort. Slimme details zoals de softgrip functiehandgreep, een geïntegreerde haak en een etikettenveld zijn praktisch en verhogen de veiligheid in het laboratorium.
  • Ideaal klimatologisch comfort dankzij de innovatieve luchtstroomtechniek
  • Perfecte ergonomie in het laboratorium
  • Auto-synchroon technologie met automatische gewichtsregeling
  • Zithelling en zitdiepteverstelling
  • Softgrip handgreep (voor meer mobiliteit, beschermt de bekleding tegen verontreiniging)
  • Geïntegreerde haak (bijv. voor tas, rugzak, laboratoriumjassen)
  • Slim etiketteringsveld (maakt toewijzing aan toepassingsgebieden en personalisering mogelijk
  • Kunstleer: Gemakkelijk te reinigen, bestand tegen desinfectiemiddelen, zacht en comfortabel
  • Hygiënisch ontwerp
  • Zeer robuust
  • Optionele 4D armleuningen
All-inclusive ergonomics with auto-synchron technology, automatic weight regulation, seat height adjustment, backrest height adjustment by 60 mm, seat tilt adjustment by 6°, seat depth adjustment by 60 mm, solid aluminium polished star base.
Certificaten: GS certified, suitable for use in biosafety laboratories BSL 1 and BSL 2. GMP conformity.
Bestelinformatie: 10 jaar garantie.