De ULT25NEU is de enige draagbare ULT vriesoplossing die momenteel beschikbaar is om ULT-opslag bij de patiënt te brengen. Deze kleine, lichtgewicht en efficient draagbare −80 °C vriezer is ideaal voor klinische studies en biologische geneesmiddelen levering.
- Draagbare, betrouwbare, continue ULT werking
- Weegt slechts 21 kg, kan gemakkelijk en goedkoop overal ter wereld als pakket worden verzonden
- Verkrijgbaar met optionele SenseAnywhere draadloze temperatuurbewaking
- 100% natuurlijke koelmiddelen
- Geen compressors die stuk kunnen gaan, slechts twee bewegende delen
- Ingebouwde universele voeding, dus kan wereldwijd in elk wisselstroom- of 12 V gelijkstroomstopcontact worden gestoken
- Breed temperatuurbereik van –20 tot –86 °C
- Geschikt voor 18×2 inch dozen in een zeer kleine ruimte
Stirling Ultracold's ULT25NEU is een draagbare, verzendbare –86 °C ultra-lage vriezer die is ontwikkeld voor persoonlijke en ruimte- of stroombeperkte toepassingen. Het biedt compacte betrouwbare, energie-efficiënte opslag voor koelketenbeheer, ultra-lage opslag op korte of lange termijn en vervoer van biologische preparaten.
Met zijn lage totaalgewicht, lage verzendkosten en ruimtebesparing geeft de ULT25NEU de onderzoeker meer mogelijkheden voor plaatsing binnen de locatie.
De ULT25NEU is ideaal voor gebruik binnen biologische opslagplaatsen, pathologielaboratoria, weefselbanken, regeneratieve geneeskunde, en in andere toepassingen die verband houden met klinische of diagnostische geneeskunde, en farmaceutische distributie.
1 jaar volledige garantie.
Certificaten: cTÜVus gecertificeerd.
Bestelinformatie: Geleverd met netkabels type-E (EU-stekker); type-G (UK-stekker); en type-J (CH-stekker) (220 tot 240 V), subdeksel, poortafdichting, poortstopper, sleutels en twee mandjes;
1 jaar garantie op onderdelen is wereldwijd standaard. Extra optionele accessoires die afzonderlijk verkrijgbaar zijn, omvatten: Kunststof opbergbak, wisselspanning-netkabels, mobiele voeding gelijkspanningskabel, sub-deksel, Certificaat van Kalibratie, Temperatuur Mapping Validatie, alarmcontacten op afstand, SenseAnywhere draadloze temperatuurbewaking en -registratie.
Leveringsinformatie: Kan verzonden worden via wegtransport.
Opgelet: Waarschuwingen op de verzenddoos: Deze kant omhoog; Breekbaar