Ultra-lage temperatuur onder aanrechtvriezer, model SU105UE, Stirling Ultracold
Leverancier: Global Cooling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
471-1239EA 10849.74 EUR
GLCLSU105UE 471-1239
Ultra-lage temperatuur onder aanrechtvriezer, model SU105UE, Stirling Ultracold
Vriezers Ultra lage temperatuur vriezers
De SU105UE is een compacte vriezer met ultra-lage temperatuur die ideaal is voor persoonlijke opslag en situaties waarin ULT-vriezers met een groter volume anders half leeg zouden kunnen blijven. De SU105UE levert ultra-lage opslag met volledige prestaties voor onder de toonbank gestapelde installatie. Door gebruik te maken van 100% natuurlijke koelmiddelen slaat de SU105UE ULT-vriezer meer monsters op in een kleinere footprint dan vergelijkbare modellen, en kan hij op elk stopcontact worden aangesloten, wereldwijd.
  • Laagste energieverbruik, <4 kWh/dag bij –80 °C
  • Laagste verzendkosten
  • Kleinste voetafdruk in zijn klasse
  • Kan op elk stopcontact worden aangesloten
  • Groot temperatuurbereik, –86 tot –20 °C
  • Maakt gebruik van 100% natuurlijke koelmiddelen
  • De beste garantie in de branche
Deze onderbouwvriezers zijn voorzien van een kast van 105 liter die een stabiele, uniforme opslag van –20 tot –86 °C levert tegen een fractie van de bedrijfskosten van conventionele cascadekoelsystemen. SU105UE-modellen combineren de prestaties van een unieke Stirling-motor met vrije zuiger met een efficiënte, dunwandige, CFK-vrije urethaanschuim en vacuümgeïsoleerde kast. Dit maakt hoogwaardige opslagcapaciteit bij ultra-lage temperaturen mogelijk in een configuratie onder een aanrecht, op een werkbank of in een gestapelde kast. Het integrale controle-, alarm- en monitoringsysteem van Stirling omvat een intuïtieve grafische gebruikersinterface voor het weergeven van de bedrijfstemperatuur, reservekoelcapaciteit, statusfuncties en prestatiestatistieken voor probleemoplossing ter plaatse. Veilige touchpad-ingangen geven toegang tot de programmering voor alle bedieningsfuncties en alarminstelpunten.
SU105UE-modellen hebben een autospanningsbereik van 85 tot 264 V, 50 of 60 Hz. Dankzij deze automatische spanningsvoorziening kunnen de SU105UE-modellen op elk stopcontact werken zonder fabrieksaanpassingen (de gebruiker moet het specifieke snoer installeren dat in zijn stopcontact past). De SU105UE-units worden geleverd met Type-E (EU-stekker); Type-G (UK-stekker) en Type-J (CH-stekker) netsnoeren (220 tot 240 V).
Bestelinformatie: Rekken zijn niet inbegrepen. Extra optionele accessoires zijn onder meer: Kaartrecorder, internationale plug(s), SenseAnywhere draadloze temperatuurbewaking en -registratie.
Leveringsinformatie: Geleverd met 2 jaar garantie op onderdelen en 7 jaar garantie op de Stirlingmotor en thermosifon.
Opgelet: Op verzenddoos: Breekbaar; Artikel met hoge claim; Niet stapelen