Vriezer met ultralage temperatuur en Stirlingmotor met vrije zuiger. Deze volgende generatie ecologisch duurzame ULT-vriezers bereiken stabiele opslagomstandigheden over een breed temperatuurbereik. De vriezer verbruikt 70 tot 75% minder energie dan standaard ULT-vriezers met compressoren, met de beste ultra-lage koelprestaties in de branche.
- ±1 °C 'steady state' temperatuurvariatie in de loop van de tijd
- Snellere initiële pull-down, omgevingstemperatuur tot –80 °C, <6,5 uur
- Sneller herstel van de deuropeningstemperatuur, 35 minuten tot –80 °C (ENERGY STAR® laatste testmethode)
- Langzaamste opwarmtijd, 2,5 uur van –80 tot –60 °C
- Grootste opslagcapaciteit per vierkante meter vloeroppervlak
- Kan op elk stopcontact worden aangesloten
Deze rechtopstaande vriezers zijn voorzien van een kast van 780 liter die een stabiele, uniforme opslag van -86 °C levert tegen een fractie van de bedrijfskosten van conventionele cascadekoelsystemen. De SU780XLE-modellen combineren de prestaties van een Stirling-motor met vrije zuiger met efficiënte, dunwandige, hoogwaardige vacuümgeïsoleerde panelen en HFC-vrij polyurethaanschuim met behulp van het Ecomate® milieuvriendelijke blaasmiddel. De continue modulatie en volledig adaptieve mogelijkheden van de Stirlingmotor elimineren de aan-uit-cycluswerking van op compressoren gebaseerde systemen. Dit levert compromisloze koelprestaties en betrouwbaarheid met een ongeëvenaarde energie-efficiëntie. Met zijn opslagcapaciteit van 780 liter en 600×2 ml slaat de SU780XLE ⅓ meer monsters per vierkante meter vloeroppervlak op dan vergelijkbare modellen, naast het bieden van het breedste koeltemperatuurbereik in de sector van –20 tot –86 °C. Veilige touchpad-ingangen geven toegang tot de programmering voor alle bedieningsfuncties en alarminstelpunten.
De SU780XLE-modellen hebben een autospanningsbereik van 100 tot 240 V (±10%) bij 50 of 60 Hz (wordt automatisch aangepast). Dankzij deze automatische spanningsvoorziening kunnen SU780XLE-modellen op elk stopcontact werken zonder fabrieksaanpassingen (de gebruiker moet het specifieke snoer installeren dat in zijn stopcontact past). SU780XLE-units worden geleverd met vijf planken en Type-E (EU-stekker); Type-G (UK-stekker); en Type-J (CH-stekker) netsnoeren (220 tot 240 V).
Certificaten: cULus- en ENERGY STAR®-gecertificeerd.
Bestelinformatie: Rekken zijn niet inbegrepen. Extra optionele accessoires zijn onder meer: Rekken, kaartrecorder, CO- en LN₂-back-upsystemen, 4 tot 20 mA temperatuuruitgang, BACnet™- of MQTT-connectiviteitsopties, extra planken en internationale stekker(s).
Leveringsinformatie: Geleverd met 2 jaar garantie op onderdelen en 7 jaar garantie op de Stirlingmotor en thermosifon.
Opgelet: Op verzenddoos: Deze kant boven; Breekbaar; Topzwaar; Artikel met hoge claim; Controleer op schade voordat u deze accepteert.