VWR®, draadmanden
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
215-4200EA 82.6 EUR
215-4200 215-4201 215-4202 215-4203 215-4204 215-4205 215-4206 215-4207
VWR®, draadmanden
Manden Draadmanden
Deze draadmanden zijn gemaakt van roestvrij, elektrolytisch gepolijst roestvrij staal.
  • Zeer goede chemische en temperatuurbestendigheid
  • Gepuntlast gaas 8×8×1 mm
  • Versterkte randen
Kan worden gebruikt voor transport, opslag of sterilisatie van laboratoriumbenodigdheden.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable