VWR®, draadmanden met twee handgrepen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
215-4228EA 153 EUR
215-4228 215-4229 215-4230
VWR®, draadmanden met twee handgrepen
Manden Draadmanden
Deze draadmanden zijn gemaakt van roestvrij, elektrolytisch gepolijst roestvrij staal.
  • Zeer goede chemische en temperatuurbestendigheid
  • Twee flip-handvatten
  • Basisframe is stapelbaar
Geschikt voor sterilisatie van laboratoriumbenodigdheden.