VWR®, Instrumententrays met deksel
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
216-2257EA 71.5 EUR
216-2257 216-2258 216-2255 216-2256 216-2259 216-2261 216-2262
VWR®, Instrumententrays met deksel
Reservoirs/Schalen/Potten Instrumentenschalen
Deze instrumentenbakken zijn gemaakt van roestvrij, elektrolytisch gepolijst roestvrij staal.
  • Zeer goede chemische en temperatuurbestendigheid
  • Knopvormig deksel
  • Gladde oppervlakken voor snelle en eenvoudige reiniging
Geschikt voor opslag of sterilisatie van scharen, pincetten of andere ontleedinstrumenten.