VWR®, Bead Mill Homogenisator
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
432-0367EA 8520 EUR
432-0367
VWR®, Bead Mill Homogenisator
Homogenisatoren Tafelmodel homogenisatoren
De VWR® Bead Mill-homogenisator maakt deel uit van de nieuwste generatie Bead Mill-homogenisatoren. Dit economische systeem is speciaal ontworpen voor het malen, lyseren en homogeniseren van maximaal 16 monsters. Met behulp van monsterbuisjes die vooraf zijn gevuld met een verscheidenheid aan lyseerkorrels, schudt de VWR-kraalmolen de buisjes krachtig en gelijkmatig, wat zorgt voor een efficiënte, consistente homogenisatie met hoge opbrengst en kwaliteit, doorgaans in minder dan 40 seconden.
  • Capaciteit voor 16 monsters (12 buisjes van 2 ml plus 4 buisjes van 7 ml, 16 in totaal)
  • Looptijd: 1 seconde tot 10 minuten
  • 0,8 tot 6 m/s
  • Tot 99 programma's
De VWR® Bead Mill homogeniseert gelijktijdig 12×0,5, 4×1,5, 12×2 of 4×7 ml monsters.
De VWR® Bead Mill is een ideale oplossing voor het vrijmaken van DNA, RNA-eiwitten en enzymen uit taaie monsters, terwijl de moleculaire integriteit behouden blijft.
Er is geen afkoelperiode tussen de runs nodig, waardoor non-stop gebruik en een hoge doorvoer mogelijk zijn. De unit heeft een handig ontwerp met voorlader en een inklikbaar buisslede.
Leveringsinformatie: Aandrijfunit wordt geleverd met buizenslede, gebruikershandleiding en 2 jaar garantie. VWR® wegwerpkraalbuisjes moeten afzonderlijk worden besteld.