VWR®, Homogenisator Bead Mill MAX
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
432-0380EA 9390 EUR
432-0380 432-0453
VWR®, Homogenisator Bead Mill MAX
Homogenisatoren Tafelmodel homogenisatoren
VWR® Bead Mill MAX is het beste model in het assortiment VWR Bead Mill-homogenisatoren. VWR Bead Mill MAX is ontworpen om de moeilijkste monsters te malen, lyseren of homogeniseren met herhaalbare resultaten. De unieke beweging van de buiswagen zorgt ervoor dat de beweging van de kralen binnen de buis het wervelen vermindert en de hoogste slagkracht van de kralen creëert van alle kralenmolens op de markt.
  • Optionele cryo-koeleenheid om stijging van de monstertemperatuur tijdens homogenisatie te voorkomen (vereist perslucht, vloeibare stikstof of droogijs in ethanol) kan afzonderlijk worden besteld
  • Gebruiksvriendelijke, meertalige touchscreeninterface
  • Geen afkoelperiode vereist tussen runs: Verwerk honderden monsters per dag
  • Onbeperkt programmeerbare geheugeninstelling voor gedeelde protocollen
  • Het handige ontwerp voor laden aan de voorzijde is voorzien van een geïntegreerd dekselslot dat tijdens gebruik wordt vergrendeld
Met behulp van monsterbuisjes die vooraf zijn gevuld met een verscheidenheid aan korrelmedia, schudt de molen de buizen krachtig en gelijkmatig, waardoor een efficiënte, consistente homogenisatie met hoge opbrengst en kwaliteit ontstaat, meestal in minder dan 30 seconden. De Bead Mill MAX is ideaal voor monstervoorbereiding bij het extraheren van DNA, RNA, eiwitten en kleine moleculen.
Leveringsinformatie: Aandrijfeenheid wordt geleverd met 2 ml buisjeshouder, gebruikershandleiding en 2 jaar garantie. VWR® wegwerpkraalbuisjes moeten afzonderlijk worden besteld.