Dubbelpak hersluitbare sluitingen SJ356D, Dual Lock™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Dual Lock™
293-0008EA 62.4 EUR
293-0008
Dubbelpak hersluitbare sluitingen SJ356D, Dual Lock™
Kleefstoffen
Deze hersluitbare sluiting heeft een doorzichtige acrylkleefstof op de achterkant van een doorzichtige polypropyleen hersluitbare sluiting met 40 stelen/cm² en een dikte van 5,8 mm. Deze hersluitbare sluiting heeft een sluitingsduur (geopend en gesloten) van 1000 keer voordat hij 50% van zijn oorspronkelijke treksterkte verliest.
  • Snap-in-place installatie vervangt schroeven, spijkers, drukknopen en klinknagels
  • Vijf keer de treksterkte van typische klittenbandsluitingen
  • Beschikt over een uitstekende hittebestendigheid tot temperaturen van 93 °C
  • Vocht- en UV-bestendig
  • Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik
Deze heeft een temperatuurbereik van –30 tot 70 °C op lange termijn (95 °C op korte termijn) en kan binnen en buiten worden gebruikt. Het is geschikt voor gebruik met metalen (aluminium, roestvrij staal), glas en kunststoffen met hoge oppervlakte-energie (acryl, polycarbonaat, ABS).