Spuitlijm, Super 77™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Super 77™
MMMA77EA 32.1 EUR
MMMA77
Spuitlijm, Super 77™
Kleefstoffen
Dit is een extreem veelzijdige, sneldrogende en transparante spuitlijm die een breed scala aan lichtgewicht materialen verlijmt. De permanente hechting zorgt voor snelle resultaten om projecten vooruit te helpen. De sprayformule is eenvoudig te doseren en waar nodig direct op oppervlakken en materialen aan te brengen.
  • De lage inweektijd van de lijm elimineert klemmen en droogtijd
  • Verplaatsbaar en biedt langdurige sterkte
  • Zachte, niet-kuilende lijmlijnen
  • Zorgt voor een bindingstijd van 15 seconden tot 30 minuten
  • Typische toepassingen zijn algemene assemblage, tijdelijke opslag, palletiseren en labelbevestiging
Agressieve tack zorgt voor een hoge initiële grip en voldoende open tijd om materialen goed te positioneren. Het gehalte aan vaste stoffen ondersteunt de lage inweekbaarheid, waardoor er tijd is om de onderdelen zo te positioneren dat ze het beste passen. Deze eigenschap biedt ook een hogere dekking dan concurrerende spuitlijmen en helpt bij het creëren van zachte, niet-kuilende lijmlijnen. De combinatie van snelle hechting, sterke hechting en een schoon uiterlijk maken het ideaal voor een breed scala aan projecten. Vorm sterke hechtingen op een breed scala aan materialen, waaronder hout, karton, stof en kussenschuim tot plastic, metaal, papier en nog veel meer. Geweldig voor display-montage en ander licht industrieel gebruik.