This is a tough box-sealing tape with exceptional adhesion that also resists nicks, abrasions, moisture, scuffing, and center seam splitting in both longitudinal and horizontal directions.
- Filaments down the length and across the width for extra security; tape is difficult to hand-tear in any direction
- Fiberglass filaments run in bi-directional pattern, providing high tensile strength across the width and length of the tape
- Resists nicks, abrasions, moisture, and scuffing
- Aggressive adhesive sticks to fiberboard and other substrates
- Transparency provides clear visibility of box graphics, printing, and illustrations
Extreme tape voor extreme toepassingen. Ontworpen als een hoogwaardige speciale verpakkingstape, deze combineert een sterke polypropyleen rug versterkt met continue bi-directionele glasgarenfilamenten en een synthetische rubberharslijm. Deze heavy-duty tape is speciaal ontwikkeld om een goede hechting te bieden op een breed scala aan oppervlakken, waaronder metaal, plastic en vezelplaat. Een meerlaags hechtsysteem van synthetisch rubber voorkomt delaminatie en beschermt de tape tegen afschuiving. Het is een ideale keuze voor het versterken van dozen met hoge sterkte, zware afdichtingen, verzending, splitsen en palletiseren.
Deze tape is gebouwd voor sterkte en is versterkt met doorlopende glasgarens in zowel de lengte- als dwarsrichting, samen met een biaxiaal georiënteerde polypropyleen rug. De synthetische rubberlijm met meerdere niveaus voorkomt delaminatie van de achterkant van glasvezel. Merken, streepjescodes en andere afbeeldingen kunnen door de doorschijnende tape worden gelezen. Gebruik glasvezel omsnoeringsbanden waar kracht van cruciaal belang is. Het is ideaal voor het vastzetten van ladingen en het verzegelen van pakketten voor verzending en afhandeling. Industriële en commerciële gebruikers zijn onder meer fabrikanten en distributeurs van voedsel en dranken, sportartikelen, leidingen, metaalconstructies, auto-onderdelen en meubels. Toepassingen zijn onder meer het sluiten en verzegelen van dozen, verpakken, vasthouden, omsnoeren en algemeen bundelen. Aanbrengen met een draagbare handdispenser of een stationaire dispenser voor bepaalde lengtes.
Hechtkracht - bereik van 109 N/100 mm.