Maskeringstape voor algemeen gebruik 201E
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
201E-18MM 201E-24MM 201E-30MM 201E-36MM 201E-48MM
MMMA201E-18MMEA 2.7 EUR
MMMA201E-18MM MMMA201E-24MM MMMA201E-30MM MMMA201E-36MM MMMA201E-48MM
Maskeringstape voor algemeen gebruik 201E
Tape
Dit is een afplaktape van topkwaliteit die wordt gebruikt voor het kortdurend maskeren, fixeren, bundelen, vasthouden, afdichten en andere toepassingen van verf tot een temperatuur van 80 °C gedurende een uur.
  • Goede onmiddellijke hechting en houdkracht die bestand is tegen tillen of krullen
  • Bedrijfstemperatuurbereik tot 80 °C gedurende een uur
  • Vermindert verfophoping en zorgt voor goede verflijnen, helpt verfdoorbloeding tegen te gaan
  • Ontworpen voor gebruik binnenshuis
Deze tape is ontworpen voor algemeen gebruik in industriële toepassingen met een lichte behoefte aan temperatuur- en waterbestendigheid, zoals kortdurende verfmaskerings- en afdichtingstoepassingen. Het biedt een goede onmiddellijke hechting en houdkracht die bestand is tegen tillen of krullen. De achterkant van crêpepapier biedt vervormbaarheid die de integriteit behoudt wanneer deze om hoeken wordt gevormd. Goede oplosmiddel- en vochtbestendigheid helpt het doorbloeden van verf te voorkomen en zorgt voor goede verflijnen. Het biedt schone verwijderbaarheid in één stuk zonder resten van de meeste oppervlakken.