Rijstrook- en veiligheidsmarkeringstape, 471
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
471-BK 471-BL 471-CL 471-GR 471-RD 471-WH 471-YL
819-0130EA 73.1 EUR
819-0130 819-0131 819-0132 819-0133 819-0135 819-0136 819-0137
Rijstrook- en veiligheidsmarkeringstape, 471
Tape
Deze tape wordt vaak gebruikt voor het markeren van gevaren en gangpaden, kleurcodering, verfmaskering, decoratieve randen, splitsen en meer. Deze veelzijdige tape is gemaakt van vinyl aan de achterkant met rubberen lijm en is bestand tegen krassen, slijtage en weersinvloeden voor langdurig gebruik.
  • Behoudt de kleur bij blootstelling aan schuren, slijtage en veel oplosmiddelen
  • Unieke rekeigenschappen zorgen ervoor dat tape uitgerekt blijft op oneffen oppervlakken zonder op te tillen en terug te trekken
  • Ideaal voor gebruik op gebogen en onregelmatige oppervlakken
  • Eenvoudig aan te brengen, uitstekende houdkracht
  • Schone verwijdering uit één stuk van veel oppervlakken helpt bij het verminderen van schoonmaak- en arbeidskosten
  • Verkrijgbaar in een breed scala aan levendige kleuren en maten
Kleeft bij contact op een grote verscheidenheid aan oppervlakken voor snelle toepassing zonder druipen, drogen of opruimen, en verwijdert schoon, laat geen kleverige resten achter. Deze vinyltape is zeer vervormbaar, waardoor hij gemakkelijk kan worden aangebracht op gebogen gebieden en op ruwe of oneffen oppervlakken. De tape is verkrijgbaar in vele onderscheidende kleuren en kan worden gebruikt bij temperaturen van 4,44 tot 76,66 °C. Vinyltapes worden gebruikt om rijstroken, gangen en gevaarlijke of 'no go'-gebieden in fabrieken, magazijnen en ziekenhuizen duidelijk te markeren. Door vinyltape te gebruiken voor rijstrookmarkering in plaats van te schilderen, is het niet meer nodig om verfoplosmiddelen te ventileren, en aangezien vinyltapes snel en netjes kunnen worden verwijderd, zijn ze ook een snellere, veelzijdigere en goedkopere optie dan schilderen. Deze robuuste tapes worden ook gebruikt in auto-onderhoud en -reparatie, bouw, scheepvaart, bedrijfsvoertuigen en andere industrieën.
Aanbevolen toepassingen zijn onder meer baan- en veiligheidsmarkeringen, tijdelijke oppervlaktebescherming, anodiseren en galvaniseren, fijne lijnverfmaskering, kleurcodering, afdichting van bussen en opslagcontainers, bundelen en versterken, en decoreren.
Hechtkracht - bereik van 28 N/100 mm.
Lengte: 32,9 mm