Tape 4910, VHB™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VHB™
817-0447EA 54.4 EUR
817-0447
Tape 4910, VHB™
Tape
Het wordt vaak gebruikt in toepassingen om transparant materiaal te verbinden of waar heldere of kleurloze tape de voorkeur heeft. Het is speciaal ontworpen voor een goede hechting op metaal, glas en kunststoffen zoals polycarbonaat en acryl.
Deze tape zorgt voor een duurzame verbinding op een manier die mechanische bevestigingsmiddelen niet kunnen. Het verbetert het uiterlijk van afgewerkte goederen door klinknagels en schroeven te elimineren en tegelijkertijd onmiddellijke verwerkingssterkte te bieden. In de meeste gevallen is bevestigen met VHB™-tape een sneller proces dan boren, bevestigen of vloeibare lijm gebruiken. Deze veelzijdige lijn tapes kan binnen of buiten worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen.
Verpakking: Blisterverpakking met meertalige beschrijvingen.