Polypropyleenglycol, M.W. 1200
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
47361.30 47361.18
47361.30EA 58.6 EUR
47361.30 47361.18
Polypropyleenglycol, M.W. 1200
Polypropyleenglycol
Formule: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084446
CAS nummer: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8