Methanol, anhydrous 99.9%, AcroSeal®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
Argon_filled
47339.AK
47339.K2
47339.AKEA
43.8
EUR
47339.AK
47339.K2
Methanol, anhydrous 99.9%, AcroSeal®
Methanol
Packaged under argon in resealable AcroSeal® bottles.
Formule:
CH₃OH MW: 32.04 g/mol Kookpunt: 64.7 °C Smeltpunt: –98 °C Dichtheid: 0.791 Vlampunt: 11 °C (52 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004595 CAS nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 II Merck Index: 14,5957 |