Centrifuge, Cellspin® III UNI
Leverancier: Tharmac
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
512-0714EA 6250 EUR
512-0714
Centrifuge, Cellspin® III UNI
Centrifuge Tafelmodel centrifuges
Het genie onder de centrifuges. Automatische rotordetectie en snelheidsaanpassing op max. 2000 rpm bij gebruik van cytorotors.
  • Enorme rotorselectie
  • Geen herprogrammering vereist
  • Snelheidsbereik: 200 tot 15000 rpm
  • Monstervolume: 0,1 tot 5 ml (cytologie), tot 4×200 ml (standaard laboratoriumgebruik)
Toepasbare rotoren: swing-out-, hoek-, hematocriet- en cyto-rotoren, ook compatibel met Shandon™ Cytospin™-systemen.
Certificaten: CE- en IVD-gecertificeerd.