Centrifuge, Cellspin® III CYTO
Leverancier: THARMAC GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3000-4-S 3000-4-L 3000-4-G 3000-8-S 3000-8-L 3000-8-G 3000-12-S 3000-12-L 3000-12-EL 3000-12-EG 3000-4-S-R 3000-4-L-R 3000-4-G-R 3000-8-S-R 3000-8-L-R 3000-8-G-R 3000-12-S-R 3000-12-L-R 3000-12-G-R 3000-12-EL-R 3000-12-EG-R
512-0703EA 5540 EUR
512-0703 512-0704 512-0705 512-0706 512-0707 512-0708 512-0709 512-0710 512-0712 512-0713 512-0768 512-0767 512-0766 512-0771 512-0770 512-0769 512-0765 512-0764 512-0763 512-0762 512-0761
Centrifuge, Cellspin® III CYTO
Centrifuge Tafelmodel centrifuges
De cytologiespecialist. Grote keuze aan open en gesloten rotoren - ook compatibel met Shandon™ Cytospin™-systemen. Optioneel snelwisselsysteem voor snelle rotorwissel. Ideaal voor elk cytologisch preparaat.
  • Snelheidsbereik: 200 tot 2000 tpm
  • Monstervolume: 0,1 tot 5ml
  • Toepasselijke rotoren: Cyto-rotoren met 4, 8 en 12 standen
Certificaten: CE- en IVD-gecertificeerd.