Aluminiumfoliebanden, 425
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
425-19MM 425-38MM 425-50MM
MMMA425-19MMEA 2450 EUR
MMMA425-19MM MMMA425-38MM MMMA425-50MM
Aluminiumfoliebanden, 425
Tape
3M™ aluminiumfolietape 425 is ontworpen voor tal van toepassingen in een breed scala van industrieën. Deze tape bestaat uit een zachte achterkant van aluminiumfolie en is gecoat met een hoogontwikkelde drukgevoelige acrylkleefstof.
  • Thermisch geleidende tape helpt warmte af te voeren en verbetert de verwarmings- en koelefficiëntie om temperatuurgevoelige materialen te beschermen
  • Bestand tegen chemicaliën om oppervlakken te beschermen tijdens ontverfprocessen en andere chemische maskeerbewerkingen
  • Verbetert de verwarmings- en koelefficiëntie om