Aluminiumfoliebanden, 431
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
431-19MM 431-25MM 431-38MM 431-50MM
MMMA431-19MMEA 1520 EUR
MMMA431-19MM MMMA431-25MM MMMA431-38MM MMMA431-50MM
Aluminiumfoliebanden, 431
Tape
3M™ aluminiumfolietape 431 is ontworpen voor tal van toepassingen in een breed scala van industrieën. Deze tape bestaat uit een zachte achterkant van aluminiumfolie en is gecoat met een hoogontwikkelde drukgevoelige acrylkleefstof.
  • Warmte- en lichtreflecterende tape beschermt oppervlakken en verbetert de verlichtingsefficiëntie
  • Thermisch geleidende tape reflecteert en voert stralingswarmte af om kunststof oppervlakken te beschermen
  • Robuuste acrylkleefstof en folierug zorgen voor een lange levensduur, zowel binnen als buiten
  • Bestand tegen blootstelling aan vlammen, verwering, vocht en UV voor een sterke, langdurige en betrouwbare hechting
  • Schone verwijdering na harde maskeertoepassingen
  • Voldoet aan gebogen en oneffen oppervlakken
  • Treksterkte: 85 [Newton/25mm]
  • Achtermateriaal van aluminiumfolie
Gebruik lichtgewicht 3M™ aluminiumfolietape 431 voor afdichtings-, las-, houd- of maskeringstoepassingen in de ruimtevaart, apparaten en auto's. Het is ook een goed masker bij het galvaniseren van aluminium, omdat het het bad niet zal verontreinigen. Vanwege de lage waterdampdoorlaatbaarheid biedt deze tape uitstekende afdichtings- en patchprestaties.
Aanbevolen toepassingen zijn onder andere creatieve/decoratieve toepassingen, vocht- en dampbarrière, universele warmtereflector en warmteverspreider, mechanisch vasthouden van draden en koelspiralen in 'witgoed'-apparaten, repareren van scheuren in vrachtwagentrailers en vliegtuigen, splitsen van dunne folie, algemeen -doelhoud-, en patch- en afdichtingstoepassingen.
Certificaten: Geclassificeerd door UL tot UL 723, klasse 'L' voor lage ontvlambaarheidsclassificatie. Voldoet aan F.A.R 25.853 (a).