Oppervlaktereiniger, VHB™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VHB™
MMMAVHB-25MLEA 367 EUR
MMMAVHB-25ML MMMAVHB-1L
Oppervlaktereiniger, VHB™
Reinigingsmiddelen Detergenten en oppervlaktereinigers
Het reinigt en ontvet voor een optimale hechting van 3M™ VHB™-tapes dankzij de zeer zuivere oplossing van isopropylalcohol in water. Verkocht in meerdere maten, het is ook een aanbevolen alternatief voor 3M™ VHB™ oppervlaktereiniger sachets.