Natriumchloride, LiChropur™ HPLC, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
MQ100
5.43832.0100
5.43832.0250
5.43832.0100EA
214
EUR
5.43832.0100
5.43832.0250
Natriumchloride, LiChropur™ HPLC, Supelco®
Natriumchloride
Formule:
NaCl MW: 58.44 g/mol Kookpunt: 1461 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 801 °C Dichtheid: 2.17 g/cm3 (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003477 CAS nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |