Azijnzuur ≥100%, LiChropur™ for HPLC, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43808.0100
5.43808.0250
5.43808.0100EA
91.9
EUR
5.43808.0100
5.43808.0250
Azijnzuur ≥100%, LiChropur™ for HPLC, Supelco®
Azijnzuur
Formule:
H₃CCOOH Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00036152 CAS nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 (3),II |