Sodium bromate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
87070.290EA 123 EUR
87070.290 87070.460
Sodium bromate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodium bromate
Formule: BrNaO₃
MW: 150.89 g/mol
Kookpunt: 1390
Smeltpunt: 381 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003476
CAS nummer: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08736
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
pH (5 %) 5 --> 9
Br (Bromide) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %