Glycolic acid 70% in water
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
85902.290EA 128 EUR
85902.290 85902.460
Glycolic acid 70% in water
Glycolic acid
Formule: C₂H₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004312
CAS nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3265
ADR: 8,II