VWR® Classic LP / LPC / LPW, precisieweegschalen met LCD
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
611-2610EA 771 EUR
611-2610 611-2301 611-2300 611-2298 611-2302 611-2296 611-2289 611-2308 611-2279 611-2320 611-2272 611-2278 611-2275 611-2274 611-2321 611-2319 611-2629 611-3269 611-3270 611-3271 611-3272 611-3277 611-3296 611-3298 611-3327 611-3379 611-3346 611-3347 611-3348 611-3354 611-3355 611-3359 611-3360 611-3361 611-3367 611-3371 611-3373 611-3374 611-3375 611-3383 611-3395 611-3397 611-3398 611-3458 611-3472 611-2600 611-3816 611-3823 611-3825 611-4316 611-4317 611-4330 611-5616 611-5617
VWR® Classic LP / LPC / LPW, precisieweegschalen met LCD
Balansen en Weegschalen
Robuuste en economische balansen, die ideaal zijn voor onderwijsinstellingen en laboratoriumgebruik. Een serie die varieert van eenvoudig wegen tot bediening met automatische interne kalibratie. Alle Classic-modellen hebben een eenvoudig verlicht LCD-scherm met instelbaar contrast en ergonomisch toetsenbord en een roestvrijstalen bovenpaneel.
  • Selecteerbare filterniveaus en gebruiker kan de meeteenheid selecteren die de weegschaal zal gebruiken om het gewicht weer te geven
  • RS232-gegevensinterface
  • LPW-modellen hebben een windscherm met drie deuren
Functies omvatten zwevend wegen, stuktelling, percentage wegen, controlewegen, dichtheidsbepaling, totalisatie en statistiekfunctie.
De gebruiker kan kiezen uit drie opties voor modellen met interne kalibratie (aangegeven met "i" aan het einde van de modelnaam): De balans kalibreert met behulp van het interne gewicht door op de CAL-knop te drukken. De balans kalibreert automatisch opnieuw wanneer de omgevingstemperatuur verandert en/of nadat een bepaalde tijd is verstreken (Incal+). De gebruiker kan ervoor kiezen om de balans te kalibreren met een extern gewicht.
Certificaten: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012. EC-goedgekeurde modellen met suffix M voldoen aan de Europese richtlijn 2014-31-EU (NAWI) en de geharmoniseerde norm EN 45501 (geverifieerd, goedgekeurd).
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie: Weegschalen met het achtervoegsel i staat voor interne kalibratie. Modellen met het achtervoegsel -C worden geleverd met fabriekskalibratiecertificaat en het achtervoegsel -M staat voor goedgekeurde of geverifieerde modellen. Modellen met voorvoegsel C hebben een cirkelvormig windscherm en voorvoegsel W geeft een driedeurs windscherm aan.
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met een plastic beschermhoes voor in gebruik. Er is een breed scala aan accessoires beschikbaar, waaronder een printer, software, een extern toetsenbord en een pc-aansluitkabel. Deze moeten apart worden aangeschaft. Deze balansen zijn ook verkrijgbaar met een kalibratiecertificaat.
Opgelet:
Order Now