VWR® shiroGEL Modulair mini verticaal PAGE systemen
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
700-0292EA 797 EUR
700-0292
VWR® shiroGEL Modulair mini verticaal PAGE systemen
Elektroforesesystemen Verticale gelelektroforesesystemen
Het shiroGEL mini verticale PAGE-systeem is modulair, waardoor PAGE en elektroblotting in dezelfde tank kunnen worden uitgevoerd, eenvoudigweg door de inzetstukken te verwisselen. Het systeem beschikt over inzetstukken voor elke toepassing en een gemeenschappelijke buffertank waarin deze kunnen worden gebruikt. Elk inzetstuk heeft zijn eigen elektrodesamenstel, dat wordt aangesloten op het deksel van de buffertank. Voor de veiligheid worden de voedingskabels rechtstreeks op het deksel aangesloten. Wanneer het deksel wordt verwijderd, wordt de stroom van het systeem uitgeschakeld. De inzetstukken hebben ook een klein kussentje dat in het deksel past. Dit zorgt ervoor dat het deksel altijd op de juiste plaats zit en helpt bij het verwijderen ervan. De buffertank is gevormd om scheiding en lekkage te voorkomen. Er is een verscheidenheid aan afstandhouders, kammen en andere accessoires verkrijgbaar om het systeem aan te passen. Alle afstandhouders en kammen zijn kleurgecodeerd of duidelijk gelabeld om de dikte aan te geven.
  • Voert maximaal vier gels tegelijk uit
  • Gels kunnen worden gegoten en uitgevoerd met behulp van de PAGE-module
  • Stevige, gegoten bufferkamer met deksel dat maar op één manier past
* Compatibel met meerkanaalspipetten; **Buffertank.
Leveringsinformatie: Het complete systeem bestaat uit een bufferreservoir, de PAGE-module, gietstandaard, twee glasplaten met uitsparing van 10 × 10 cm, twee glasplaten van 10 × 10 cm met aangehechte spacers, twee kammen van 1 mm dikte met 12 tanden.