VWR® Science Education-precisiebalansen
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® Science Education
611-2604EA 398 EUR
611-2604 611-3260 611-2602 611-3860 611-3299 611-3476 611-3236 611-3468 611-2607
VWR® Science Education-precisiebalansen
Balansen en Weegschalen
Scherp geprijsde elektronische balansen voor de onderwijssector. Alle modellen hebben een roestvrijstalen bovenpan.
  • Makkelijk te gebruiken
  • Kleine voetafdruk
  • Selecteerbare meeteenheden
  • Netvoeding of optionele externe oplaadbare batterij voor draagbaar gebruik
Bijkomende voordelen van de modellen (behalve 611-2605, 611-2606, 611-2607, 611-3236, 611-3246, 611-3299 en 611-3344) zijn onder meer:
RS232 seriële interface
Haak voor onderbalanswegen alleen geschikt voor externe kalibratiemodellen (niet voor modelnummer eindigend op i)
Geschikt voor het bepalen van de vloeistof- en vaste stofdichtheid, controleweging, gewichtsoptelling, stuktelling, dierenweging, procentuele weging en peak hold-functies
Balansen, behalve de hierboven genoemde, zijn compatibel met het optionele weegtabletsysteem
Al deze balansen zijn nu geleverd zonder een interne batterij om te voldoen aan de recente transportvoorschriften. Voor draagbaar gebruik kan een optionele externe oplaadbare batterij (611-8684) worden aangeschaft.
De gebruiker kan drie opties kiezen voor modellen met interne kalibratie (aangegeven met 'i' aan het einde van de modelnaam):
De balans zal kalibreren met behulp van het interne gewicht door op de CAL-knop te drukken
De balans wordt automatisch opnieuw gekalibreerd wanneer de omgevingstemperatuur verandert en/of nadat een bepaalde tijd is verstreken (Incal+)
De gebruiker kan ervoor kiezen om de balans te kalibreren met een extern gewicht
Certificaten: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Bestelinformatie: Deze balansen zijn ook verkrijgbaar met een kalibratiecertificaat. Neem contact op met uw plaatselijke Avantor-verkoopkantoor voor meer informatie over deze optie.
Leveringsinformatie: Geleverd met plastic beschermhoes tijdens gebruik.
Opgelet: -C-balansen worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat.
Modellen met achtervoegsel G hebben een groot grafisch display.