VWR®, Gewichten voor educatief gebruik
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
611-1843EA 3.5 EUR
611-1843 611-1844 611-1845 611-1846 611-1847 611-1848 611-1849 611-1850 611-1851 611-1852 611-1853
VWR®, Gewichten voor educatief gebruik
Gewichten Kalibratiegewichten
Messing gewichten die ideaal zijn voor scholen, om de begrippen rond gewichten en krachten te introduceren.