VWR® lensreinigingsdoekjes, klasse 541
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
111-5003EA 18.9 EUR
111-5003 111-5004
VWR® lensreinigingsdoekjes, klasse 541
Schoonmaakdoekjes Doekjes en handdoeken voor eenmalig gebruik Lensreinigingsdoekjes
Geschikt voor het reinigen van diverse optische lenzen zoals objectieven, verrekijkers, vergrootglazen, brillen en optische vezelfilamenten.
Thickness: 0,04 mm
Weight: 12 g/m²