VWR® Joseph-papier, kwaliteit 551
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
111-5005EA 52 EUR
111-5005 111-5007 111-5006 111-5009 111-2495
VWR® Joseph-papier, kwaliteit 551
Schoonmaakdoekjes Doekjes en handdoeken voor eenmalig gebruik Doekjes voor delicate taken
Absorberend papier, geschikt voor het reinigen en drogen van glazen containers, buizen, microscopische platen, flessen en meer.
Dikte: 0,07 mm
Gewicht: 25 g/m²