VWR® Fasescheidingspapier, Grade 511
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
516-0313EA 72.7 EUR
516-0313 516-0314 516-0315 516-0311 516-0312
VWR® Fasescheidingspapier, Grade 511
Filters Filterpapier Fasescheidingspapier
Hydrofoob filterpapier dat wordt gebruikt voor het scheiden van waterige oplossingen van organische oplossingen.
  • Te gebruiken als wegwerpscheitrechter