VWR® Trichoderma viride Cellulase
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
390744EEA 507 EUR
390744E
VWR® Trichoderma viride Cellulase
Enzymen
10,000 units is het aantal enzymen dat 2 cm² zal verlagen van cellulose filter papier (17 mg) in 1 minuut in een 0.1M acetaat buffer aan pH 4.0.