Diëthyleenglycolmonobutylether ≥98%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-butyl ether, Butyldigol
23831.291EA
33.1
EUR
23831.291
23831.460
Diëthyleenglycolmonobutylether ≥98%, TECHNICAL
Diëthyleenglycolmonobutylether
Formule:
CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH Kookpunt: 230,4 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –68 °C Dichtheid: 0,954 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002881 CAS nummer: 112-34-5 EINECS: 203-961-6 Merck Index: 13,01556 |
Specification Test Results
Assay | Min. 98 % |
Refractive index (20°C) | 1.431 - 1.433 |